Learn More
Recipiente per coltura cilindrico in vetro borosilicato Azlon™
Codice prodotto. p-8002631
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
80 mm
105 mm
133 mm
181 mm
227 mm
288 mm
Capacità (sistema metrico):
10,000 mL
1000 mL
20,000 mL
2000 mL
500 mL
5000 mL
Altezza (sistema metrico):
130 mm
160 mm
225 mm
290 mm
375 mm
465 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
Codice prodotto. 11371995
Marca: Quickfit FV1L
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
In vetro borosilicato a resistenza termica. Il recipiente per coltura cilindrico in vetro borosilicato Quickfit™ è ideale per attività di fermentazione e coltura. Autoclavabile con giunto a flangia piatta smerigliato di precisione. Per l'uso con fermi a clip e coperchi con flangia piatta Quickfit™.
Manufactured from temperature resistant borosilicate glass. QuickfitTM Borosilicate Glass Cylindrical Culture Vessel is ideal for fermentation and culture work. Autoclavable with precision ground flat-flange joint. For use with QuickfitTM flat-flange lids and retaining clips.
  • Ideal for fermentation and culture work
  • Manufactured from temperature resistant borosilicate glass
  • Autoclavable
  • With precision ground flat-flange joint
  • For use with Quickfit™ flat-flange lids and retaining clips
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Forma del fondo Piatto
Capacità (sistema metrico) 1000 mL
Materiale Vetro borosilicato Pyrex
Trattamento superficiale Cell Culture
Tipo Culture Vessel
N. per confezione 1 Each
Altezza (sistema metrico) 160 mm
Diametro (sistema metrico) 105 mm