Learn More
Condensatore secondo Davies con doppia superficie in vetro borosilicato Quickfit™
Codice prodotto. p-8002633
Click to view available options
Nessun giunto rastremato standard:
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
Lunghezza camicia (sistema metrico):
160 mm
205 mm
Lunghezza (sistema metrico):
275 mm
295 mm
300 mm
340 mm
345 mm
350 mm
360 mm
365 mm
Descrizione:
Area superficie x 102 m2: 2.3
Surface area x 102m2: 1.7
Surface area x 102m2: 3.0
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
Codice prodotto. 11301865
Marca: Quickfit C5/12/SC
In vetro Pyrex™. Il condensatore Davies Quickfit™ a doppia superficie assicura alta efficienza con un'ampia superficie di raffreddamento. La superficie interna previene le vibrazioni mediante un effetto deflettore, mentre quella esterna previene la deformazione con liquidi con un punto di ebollizione basso. Connettori filettati in plastica smontabili per garantire un fissaggio del tubo semplice e sicuro.
Constructed of Pyrex™ Borosilicate Glass. Quickfit™ Borosilicate Glass Double Surface Davies Condenser is highly efficient with a large cooling surface. The inner cooling surface prevents vibration with use of the baffle effect, while the outer cooling surface prevents creep with low boiling point liquids. Includes detachable plastic screw thread connectors for easy and safe tubing attachment.
  • Highly efficient condenser with large cooling surface
  • Inner cooling surface gives 'baffle' effect
  • Outer cooling surface prevents 'creep' with low boiling point liquids
  • With detachable plastic screw thread connectors for easy and safe attachment of flexible tubing
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Surface area x 102m2: 1.7
Lunghezza camicia (sistema metrico) 160 mm
Lunghezza (sistema metrico) 295 mm
Nessun giunto rastremato standard 19/26
Materiale Vetro borosilicato Pyrex™
Tipo Condensatore Davis