Learn More
Tubo di essiccazione angolato in vetro borosilicato QuickFit™
Per tenere il materiale asciutto in sicurezza. Il cono di essiccazione angolato in vetro borosilicato QuickFit™ è progettato per l'apparato QuickFitT™.
31.70€ - 227.00€
Specifica
Materiale | Vetro borosilicato |
---|---|
Product Type | Provetta |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Strumento Quickfit™ |
Codice del prodotto | Marca | N. giunto rastremato standard | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | N. giunto rastremato standard | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12088371
|
Quickfit
MF23/1 |
14/23 |
31.70€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12098371
|
Quickfit
MF23/2 |
19/26 |
36.40€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12008381
|
Quickfit
MF23/3 |
24/29 |
42.85€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15527940
|
Quickfit
MF23/4 |
29/32 |
227.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 22-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- For use with a desiccant such as calcium chloride
- Ground glass cone to fit Quickfit™ apparatus
Specifica
Vetro borosilicato | |
Provetta | |
Strumento Quickfit™ |