Learn More
Matraccio di Erlenmeyer in vetro borosilicato Quickfit™ con imboccatura in vetro smerigliato Quickfit
In vetro borosilicato. Le fiasche di Erlenmeyer Quickfit Jointed Ware™ Quickfit™ in vetro con imboccatura in vetro smerigliato Quickfit sono conformi agli standard ISO 4797.
Marca:  Quickfit FE100/4
107.35 EUR valido fino al 2025-01-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 12569205
  • 116.00€ / pezzi 5
Spedizione stimata: 04-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Description
Description
Manufactured from borosilicate glass. Quickfit Jointed Ware™ Quickfit™ Glass Erlenmeyer Flask with Quickfit Ground Glass Socket complies to ISO 4797.
  • Complies to ISO 4797
  • Conical flasks with highest quality Quickfit™ ground glass socket
  • Borosilicate glass for corrosion free performance and high resistance to thermal shock
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
ISO 4797
Vetro borosilicato
Presa di terra
29/32
100 ml
100 mm
Conico
64 mm
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Product Certifications
Special Offers
Special Offers