Learn More
Condensatore di Liebig in vetro borosilicato Quickfit™
Condensatore comune con camicia d’acqua idoneo per applicazioni di distillazione e riflusso. Il condensatore Liebig Quickfit in vetro borosilicato è fornito con connettori filettati in plastica rimovibili per il collegamento di tubi flessibili.
51.65€ - 127.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | DIN 12576 |
---|---|
Materiale | Borosilicate Glass |
Tipo | Liebig Condenser |
Da utilizzare con (applicazione) | Suitable for distillation and reflux applications |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11391845
|
Quickfit
C1/00 |
135 mm |
127.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11301855
|
Quickfit
C1/12/SC |
340 mm |
57.10€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12019652
|
Quickfit
C1/11/SC |
260 mm |
51.65€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12644911
|
Quickfit
C1/12/25/SC |
380 mm |
55.70€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12039652
|
Quickfit
C1/13/SC |
390 mm |
84.20€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11321855
|
Quickfit
C1/23/SC |
535 mm |
86.50€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12575057
|
Quickfit
C1/14/25/SC |
400 mm |
101.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12059652
|
Quickfit
C1/44/SC |
550 mm |
87.10€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12049652
|
Quickfit
C1/22/SC |
530 mm |
87.20€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Popular water-jacketed condenser suitable for distillation and reflux applications. The Quickfit Corosilicate Glass Liebig Condenser hase a detachable plastic screwthread connectors for hosing.
- Conforme a DIN 12576
- Condensatore comune con camicia d’acqua idoneo per applicazioni di distillazione e riflusso
- Con connettori filettati in plastica staccabili per l'installazione agevole e sicura di tubi flessibili in gomma
Specifica
DIN 12576 | |
Borosilicate Glass | |
Liebig Condenser | |
Suitable for distillation and reflux applications |