Learn More
Matraccio a fondo piatto in vetro borosilicato con collo corto Pyrex™
Manufactured from borosilicate glass. Quickfit Jointed Ware™ Quickfit™ Borosilicate Glass Short Neck Flat Bottom Flask complies with ISO 1773 and ISO 4797.
Marca:  Quickfit FF1L/5S
418.95 EUR valido fino al 2025-01-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15597830
  • 441.00€ / pezzi 10
Spedizione stimata: 19-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Manufactured from borosilicate glass. Quickfit Jointed Ware™ Quickfit™ Borosilicate Glass Short Neck Flat Bottom Flask complies with ISO 1773 and ISO 4797.
  • Complies with ISO 1773 and ISO 4797
  • With highest quality Quickfit™ ground glass socket
  • Borosilicate glass for highest resistance to thermal shock and chemical corrosion
  • Flat base allows use with hotplates
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
ISO 1773, ISO 4797
Borosilicate Glass
Short
Flat
1000 mL
175 mm
34/35