Learn More
Pallone in vetro borosilicato con collo corto Pyrex™
Fiasche adatte a diverse applicazioni. Fiasca con collo corto Quickfit™ realizzata in vetro borosilicato per prestazioni senza corrosioni e resistenza a sbalzi termici.
Marca:  Quickfit FR10/0S
115.90 EUR valido fino al 2025-01-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10660871
  • 126.00€ / pezzi 5
Spedizione stimata: 09-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Use these flasks for a variety of applications. Quickfit™ Borosilicate Glass Short Neck Round Bottom Flask are manufactured from borosilicate glass for corrosion-free performance and resistance to thermal shock.
  • Hgh quality Quickfit™ ground glass socket
  • Comprehensive range of 46 flasks from 5mL to 10,000mL
  • Body diameter and wall thickness comply with relevant ISO 1773 and ISO 4797 requirements
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
ISO 1773, ISO 4797
Vetro borosilicato
Corto
Rotondo
10 mL
65 mm
10/19