Learn More
Pallone in vetro borosilicato con collo corto Pyrex™
Fiasche adatte a diverse applicazioni. Fiasca con collo corto Quickfit™ realizzata in vetro borosilicato per prestazioni senza corrosioni e resistenza a sbalzi termici.
Marca: Quickfit FR50/1S
96.14 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23259" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.22320kg
Descrizione
Use these flasks for a variety of applications. Quickfit™ Borosilicate Glass Short Neck Round Bottom Flask are manufactured from borosilicate glass for corrosion-free performance and resistance to thermal shock.
- With highest quality Quickfit™ ground glass socket
- Manufactured from borosilicate glass for corrosion free performance and resistance to thermal shock
- Comprehensive range of 46 flasks from 5mL to 10,000ml
- Body diameter and wall thickness comply with relevant ISO 1773 and ISO 4797 requirements
Specifica
ISO 1773, ISO 4797 | |
Vetro borosilicato | |
Corto | |
Rotondo |
50 mL | |
90 mm | |
14/23 | |
50 mm |