Learn More
Pallone in vetro borosilicato con collo corto Pyrex™
Fiasche adatte a diverse applicazioni. Fiasca con collo corto Quickfit™ realizzata in vetro borosilicato per prestazioni senza corrosioni e resistenza a sbalzi termici.
Marca: Quickfit FR3L/3S
518.70 EUR valido fino al 2025-01-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Use these flasks for a variety of applications. Quickfit™ Borosilicate Glass Short Neck Round Bottom Flask are manufactured from borosilicate glass for corrosion-free performance and resistance to thermal shock.
- Hgh quality Quickfit™ ground glass socket
- Comprehensive range of 46 flasks from 5mL to 10,000mL
- Body diameter and wall thickness comply with relevant ISO 1773 and ISO 4797 requirements
Specifica
ISO 1773, ISO 4797 | |
Vetro borosilicato | |
In esaurimento | |
Rotondo |
3000 ml | |
236 mm | |
24/29 |