Learn More
Estrattore Soxhlet in vetro borosilicato Quickfit™
Codice prodotto. p-8002653
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
20 ml
40 ml
60 mL
100 ml
100 ml
200 mL
Parte inferiore giunto rastremato standard:
24/29
29/32
34/35
40/38
50/42
Altezza (sistema metrico):
175 mm
200 mm
205 mm
220 mm
240 mm
250 mm
Cone Size:
19/26
24/29
34/35
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11371885
Marca: Quickfit EX5/63
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Add to basket
A norma BS 2071. L'estrattore Quickfit™ Soxhlet in vetro borosilicato rimuove i componenti solubili o le impurità dai solidi mediante immersione/sifonaggio frequenti con solvente. È disponibile una vasta scelta di estrattori per la compatibilità con la maggior parte dei formati di campioni e ditali. Il sifone concentrico è stato realizzato accuratamente per garantire prestazioni affidabili.
Conforms to BS 2071. Quickfit™ Borosilicate Glass Soxhlet Extractor removes soluble components or impurities from solids via repeated soaking/siphoning with solvent. A wide choice of extractors is available to accommodate most sizes of sample and thimbles. Accurately formed concentric siphon tube provides reliable performance.
  • Conforms to BS 2071
  • For extracting soluble components or impurities from solids via repeated soaking/siphoning with solvent
  • Wide choice of extractors to accommodate most sizes of sample and thimbles
  • Accurately formed concentric siphon tube for reliable performance
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Product Type Estrattore Soxhlet
Capacità (sistema metrico) 100 ml
Materiale Vetro borosilicato Pyrex
Cone Size 24/29
Da utilizzare con (applicazione) Ideale per l'estrazione di componenti solubili o impurità da solidi mediante immersione/sifonamento ripetuti con solvente
Certificazione/Conformità BS 2071
Parte inferiore giunto rastremato standard 40/38
Altezza (sistema metrico) 220 mm