Learn More
Beuta di reazione con collo largo in vetro borosilicato Quickfit™
Codice prodotto. 11351965
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 mL
500 mL
700 ml
1000 mL
2000 mL
3000 mL
4 L
6 L
10 L
20 L
Altezza (sistema metrico):
90 mm
115 mm
135 mm
155 mm
185 mm
210 mm
225 mm
260 mm
320 mm
380 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
Codice prodotto. 11351965
Marca: Quickfit FR3LF
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
In vetro borosilicato
Manufactured from borosilicate glass
  • With large diameter Pyrex Labware™ Quickfit™ flat-flange joint
  • For use with Pyrex Labware™ Quickfit™ flat-flange lids and retaining clips
  • Wide neck allows easy incorporation of stirrer paddles and easy removal of solid residues
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 3000 mL
Materiale Vetro borosilicato Pyrex, Borosilicate Glass
Da utilizzare con (apparecchiatura) Coperchi con flangia piatta e fermagli di fissaggio Quickfit™
Altezza (sistema imperiale) 210ml
Altezza (sistema metrico) 210 mm
Product Type Beuta di reazione
Forma Sferico
Forma del fondo Round
Diametro (sistema metrico) esterno 189 mL