Learn More
Beuta di reazione con collo largo in vetro borosilicato Quickfit™
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 mL
500 mL
700 ml
1000 mL
2000 mL
3000 mL
4 L
6 L
10 L
20 L
Altezza (sistema metrico):
90 mm
115 mm
135 mm
155 mm
185 mm
210 mm
225 mm
260 mm
320 mm
380 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
Descrizione
Manufactured from borosilicate glass
- With large diameter Pyrex Labware™ Quickfit™ flat-flange joint
- For use with Pyrex Labware™ Quickfit™ flat-flange lids and retaining clips
- Wide neck allows easy incorporation of stirrer paddles and easy removal of solid residues
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 20 L |
| Materiale | Vetro borosilicato |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per l'uso con coperchi con flangia piatta e fermagli di fissaggio Quickfit™ |
| Altezza (sistema metrico) | 380 mm |
| Stile collo | Larga |
| Forma del fondo | Sferico |