Learn More
Beuta di reazione con collo largo in vetro borosilicato Quickfit™
Codice prodotto. 15547890
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 mL
500 mL
700 ml
1000 mL
2000 mL
3000 mL
4 L
6 L
10 L
20 L
Altezza (sistema metrico):
90 mm
115 mm
135 mm
155 mm
185 mm
210 mm
225 mm
260 mm
320 mm
380 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
Codice prodotto. 15547890
Marca: Quickfit FR4LF
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
In vetro borosilicato
Manufactured from borosilicate glass
  • With large diameter Pyrex Labware™ Quickfit™ flat-flange joint
  • For use with Pyrex Labware™ Quickfit™ flat-flange lids and retaining clips
  • Wide neck allows easy incorporation of stirrer paddles and easy removal of solid residues
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 4 L
Materiale Borosilicate Glass
Da utilizzare con (applicazione) For use with Quickfit™ flat-flange lids and retaining clips
Altezza (sistema metrico) 225 mm
Stile collo Larga
Forma del fondo Round