Learn More
Testa Dreschel per bottiglia per lavaggio gas
38.39 EUR valido fino al 2024-09-17
Usa il codice promo "21690" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21690" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
Stem: 130mm
Stem: 175mm
Stem: 215mm
Da utilizzare con (apparecchiatura):
MF29/3/125
MF29/3/250
MF29/3/500
Descrizione
Complies with BS 2461. Quickfit™ Dreschel Bottle Head for Gas Washing Bottle includes detachable plastic connectors for easy fitting of 9mm bore flexible tubing. Bottle head and gas washing bottle should be ordered separately.
- Complies with BS 2461
- Dreschel type
- With detachable plastic connectors for easy fitting of 9mm bore flexible tubing
Specifica
Colore | Clear |
Include | Connettori filettati in plastica |
Materiale | Vetro borosilicato |
Lunghezza (sistema metrico) | Stem: 175mm |
Quantità | Conf. da 1 |
Certificazione/Conformità | BS -2461: |
Forma | Cylindrical |
Product Type | Versatore per bottiglia Dreschel |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | MF29/3/250 |
Lunghezza (sistema imperiale) | 6.88 in. |