Learn More
Imbuto con cono in vetro smerigliato Quickfit™
In vetro borosilicato Pyrex™ resistente alle sostanze chimiche. L’imbuto Quickfit™ con cono di vetro smerigliato è stato progettato per il trasferimento di polveri in fiasche e contenitori Quickfit™.
Marca: Quickfit CF5/5
51.25 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Manufactured from chemically resistant Pyrex™ Borosilicate Glass. Quickfit™ Funnel with Ground Glass Cone is designed for transferring powders into Quickfit™ flasks and vessels.
- Designed for transferring powders into Quickfit™ flasks and vessels
- With Quickfit™ ground glass cone
- Manufactured from chemically resistant Pyrex™ Borosilicate Glass
Specifica
105mm | |
34/35 | |
Imbuto per polveri |
Vetro borosilicato Pyrex, Borosilicate Glass | |
Cono in vetro smerigliato Quickfit™ |