Learn More
Imbuto con cono in vetro smerigliato Quickfit™
In vetro borosilicato Pyrex™ resistente alle sostanze chimiche. L’imbuto Quickfit™ con cono di vetro smerigliato è stato progettato per il trasferimento di polveri in fiasche e contenitori Quickfit™.
Marca:  Quickfit CF5/2
47.93 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 12004223
  • 51.75€ / Pezzo
Spedizione stimata: 05-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Manufactured from chemically resistant Pyrex™ Borosilicate Glass. Quickfit™ Funnel with Ground Glass Cone is designed for transferring powders into Quickfit™ flasks and vessels.
  • Designed for transferring powders into Quickfit™ flasks and vessels
  • With Quickfit™ ground glass cone
  • Manufactured from chemically resistant Pyrex™ Borosilicate Glass
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
105mm
19/26
Imbuto per polveri
Vetro borosilicato Pyrex, Borosilicate Glass
Cono in vetro smerigliato Quickfit™