Learn More
Imbuto in vetro Quickfit™ con rubinetto d'arresto Rotaflo™ e chiave in PTFE
Con rubinetto d'arresto GP Rotaflo™ e chiavetta in PTFE. L'imbuto in vetro Quickfit™ con rubinetto d'arresto Rotaflo™ e chiavetta in PTFE non richiede lubrificazione o grassi contaminanti ed è esente da grippaggio con soluzioni caustiche. Conforme agli standard ISO 4800 Tipo 3.
145.00€ - 675.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | ISO 4800 |
---|---|
Include | Rubinetto d'arresto GP Rotaflo™ con chiavetta in PTFE, cono |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Cone Size | Valvola di chiusura | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Cone Size | Valvola di chiusura | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
12050073
|
Quickfit
D1/21GP |
100 ml | 14/23 | Foro da 3 mm |
160.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12060073
|
Quickfit
D1/22GP |
100 ml | 19/26 | Foro da 3 mm |
171.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11371875
|
Quickfit
D1/11GP |
50 ml | 14/23 | Foro da 3 mm |
145.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12070073
|
Quickfit
D1/32GP |
250 ml | 19/26 | 3mm Bore |
222.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15527790
|
Quickfit
D1/42GP |
500 ml | 19/26 | 6mm Bore | N/A | ||||
15547790
|
Quickfit
D1/62GP |
1000 ml | 19/26 | 6mm Bore | N/A | ||||
Descrizione
- Conforme a ISO 4800, Tipo 3
- Stelo dell'imbuto con cono in vetro smerigliato per un facile inserimento nei giunti di fiasche e recipienti Quickfit™.
- Con rubinetto d'arresto GP Rotaflo™ con chiavetta in PTFE
- Non necessita di lubrificazione
- Nessun grasso contaminante
- Nessun grippaggio con soluzioni caustiche
Specifica
ISO 4800 | |
Rubinetto d'arresto GP Rotaflo™ con chiavetta in PTFE, cono |