Learn More
Quickfit™ Plain Digestion Tubes
For use with block heaters
128.00€ - 188.00€
Specifica
Product Type | Digestion Tube |
---|---|
Materiale | Borosilicate Glass (3.3) |
Overall Length (Metric) | 300 mm |
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Diametro (sistema metrico) esterno | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Diametro (sistema metrico) esterno | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10459160
|
Quickfit
TT100/26 |
Capacity: 100mL | 26 mm |
128.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 07-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12425436
|
Quickfit
TT250/42 |
Capacity: 250mL | 42 mm |
188.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 31-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- With plain beaded neck
- Manufactured from borosilicate glass for highest chemical and thermal durability
Specifica
Digestion Tube | |
Borosilicate Glass (3.3) | |
300 mm |