Learn More
Quickfit™ Pressure Equalizing Funnel with Rotaflo™ Stopcock
For use when liquids have to be introduced into vessels under vacuum
Marca:  Quickfit DE250/33
272.65 EUR valido fino al 2025-01-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 12024453
  • 295.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 20-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
For use when liquids have to be introduced into vessels under vacuum
  • Complies with ISO 4800
  • Can also be used with Soxhlets as solvent traps to facilitate recovery at the end of an extraction
  • With GP Rotaflo™ stopcocks having chemically resistant PTFE keys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
250 mL
ISO 4800
Used when liquids have to be introduced into vessels under vacuum, Soxhlets as solvent trap
1PK
Pressure-equalizing Funnel
Borosilicate Glass
24/29
24/29
GP Rotaflo™; 3mm