Learn More
Quickfit™ Reaction Vessel Bubbler
Ideal for closing reaction mixture from the atmosphere.
Marca:  Quickfit GB1/29
152.00 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15778017
  • 164.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 14-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Side arm to facilitate filling with mineral oil
  • Bubblers have capacity of approx 5ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Reaction Vessel Bubbler
29/32