Learn More
Quickfit™ Reaction Vessel Bubbler with Inlet
Ideal for closing reaction mixture from the atmosphere
Marca:  Quickfit GB2/19SC
731.50 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15547910
  • 790.00€ / pezzi 5
Spedizione stimata: 16-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • With gas inlet to provide continuous flow of inert gas (N2 or Ar) over the reaction
  • Complete with detachable plastic hose connection to allow easy and safe attachment to 9mm flexible tubing
  • Bubblers have capacity of approx 5mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Reaction Vessel Bubbler
Cone Size: 19/26
Ideal for closing reaction mixture from the atmosphere