Learn More
Adattatore per tubo ad angolo retto Quickfit™
Quickfit™ Right Angle Tubing Adapter are available in a variety of cone sizes.
Marca: Quickfit MF10/2B/SC
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Quickfit™ Right Angle Tubing Adapter are available in a variety of cone sizes.
- With right angle connection for attachment of rubber hose etc
- Detachable plastic screwthread connectors allow flexible tubing to be fitted easily and safely
Specifica
19/26 | |
Connettore filettato in plastica staccabile | |
Adattatore per tubazioni ad angolo retto |
Tubatura flessibile, tubo in gomma | |
Vetro borosilicato Pyrex |