Learn More
Adattatore per tubo ad angolo retto Quickfit™
Quickfit™ Right Angle Tubing Adapter are available in a variety of cone sizes.
Marca:  Quickfit MF10/4B/SC
Codice prodotto. 11362035
  • 34.30€ / Pezzo
Spedizione stimata: 17-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Quickfit™ Right Angle Tubing Adapter are available in a variety of cone sizes.
  • With right angle connection for attachment of rubber hose etc
  • Detachable plastic screwthread connectors allow flexible tubing to be fitted easily and safely
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
29/32
Connettore filettato in plastica staccabile
Adattatore per tubazioni ad angolo retto
Tubatura flessibile, tubo in gomma
Vetro borosilicato Pyrex