Learn More
Quickfit™ Sloping Splash Head Adapter
Used in distillation assemblies.
Marca:  Quickfit SH7/02
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.08000kg
Codice prodotto. 15577970
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
  • Used in distillation assemblies to prevent raw liquid carrying over from flask to condenser
Specifica
Specifica
Sloping Splash Head Adapter
Borosilicate Glass
Distillation assemblies to prevent raw liquid 'carrying over' from flask to condenser
19/26 (Condenser), 19/26 (flask)