Learn More
Quickfit™ Unbadged Joints Cones
Free from any ceramic marking
Marca:  Quickfit CNB24UB
57.48 EUR valido fino al 2025-01-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 12488816
  • 62.05€ / pezzi 10
Spedizione stimata: 03-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Free from any ceramic marking
  • Avoids problem of badge charring at high temperatures which can give an untidy appearance
  • Manufactured to accuracy which surpasses requirements of ISO 383
  • Pyrex™ borosilicate glass for resistance to chemical corrosion and thermal shock
  • Cones manufactured with shank length of 100mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Joint Cone
24/29
1.8mm