Learn More
Quickfit™ Unbadged Joints Cones
Free from any ceramic marking
58.45€ - 392.00€
Codice del prodotto | Marca | Cone Size | Spessore (sistema metrico) parete | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Cone Size | Spessore (sistema metrico) parete | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
12939363
|
Quickfit
CNB10UB |
10/19 | 1mm |
82.75€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 03-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12468816
|
Quickfit
CNB14UB |
14/23 | 1.5mm |
67.40€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 03-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10830251
|
Quickfit
CNB19UB |
19/26 | 1.8mm |
58.45€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 07-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12614911
|
Quickfit
CNB29UB |
29/32 | 2mm |
72.90€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 07-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12488816
|
Quickfit
CNB24UB |
24/29 | 1.8mm |
62.05€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 03-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12458826
|
Quickfit
CNB7UB |
7/16 | 1.5mm |
123.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 03-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10735671
|
Quickfit
CNB40UB |
40/38 | 2mm |
76.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 03-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12653012
|
Quickfit
CNB45UB |
45/40 | 2.30mm |
95.30€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 25-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
13431829
|
Quickfit
CNB34UB |
34/35 | 2.00mm |
127.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 03-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15597760
|
Quickfit
CNB12UB |
12/21 | 1.5mm |
392.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 03-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15507770
|
Quickfit
CNB55UB |
55/44 | 5mm | N/A | |||||
Descrizione
Free from any ceramic marking
- Avoids problem of badge charring at high temperatures which can give an untidy appearance
- Manufactured to accuracy which surpasses requirements of ISO 383
- Pyrex™ borosilicate glass for resistance to chemical corrosion and thermal shock
- Cones manufactured with shank length of 100mm