Learn More
Adattatore per testa di distillazione verticale Quickfit™
Usually inserted between a flask and condenser to prevent 'carry-over' of raw liquid
Marca: Quickfit SH17/23
67.97 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23259" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.07000kg
Descrizione
Usually inserted between a flask and condenser to prevent carry over of raw liquidSpecifica
Adattatore con testa paraspruzzo verticale | |
Vetro borosilicato | |
24/29 |