Learn More
Quinine monohydrochloride dihydrate, 99%, Thermo Scientific Chemicals
28.70€ - 200.00€
Identificatori chimici
CAS | 6119-47-7 |
---|---|
Formula molecolare | C20H29ClN2O4 |
Molecular Weight (g/mol) | 396.91 |
Numero MDL | MFCD00151248 |
InChI Key | MPQKYZPYCSTMEI-VQYSEXPNNA-N |
Sinonimo | quinine hcl dihydrate |
PubChem CID | 124080947 |
IUPAC Name | (R)-[(2S,4S,5S)-5-ethenyl-1-azabicyclo[2.2.2]octan-2-yl]-(6-methoxyquinolin-4-yl)methanol;dihydrate;hydrochloride |
SMILES | O.O.Cl.[H][C@@]1(CN2CCC1C[C@@]2([H])[C@H](O)C1=C2C=C(OC)C=CC2=NC=C1)C=C |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10733344
|
Thermo Scientific Acros
163720050 |
5 g | Glass bottle |
28.70€
5g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10458720
|
Thermo Scientific Acros
163720250 |
25 g | Glass bottle |
73.30€
25g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10658894
|
Thermo Scientific Acros
163721000 |
100 g | Glass bottle |
200.00€
100g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
6119-47-7 | |
396.91 | |
MPQKYZPYCSTMEI-VQYSEXPNNA-N | |
124080947 | |
O.O.Cl.[H][C@@]1(CN2CCC1C[C@@]2([H])[C@H](O)C1=C2C=C(OC)C=CC2=NC=C1)C=C |
C20H29ClN2O4 | |
MFCD00151248 | |
quinine hcl dihydrate | |
(R)-[(2S,4S,5S)-5-ethenyl-1-azabicyclo[2.2.2]octan-2-yl]-(6-methoxyquinolin-4-yl)methanol;dihydrate;hydrochloride |
Specifica
Quinine monohydrochloride dihydrate | |
6119-47-7 | |
White | |
6% to 10% (1 g, 105°C) | |
99% | |
MFCD00151248 | |
15, 8177 | |
− 258.00 | |
Solubility in water: 62.5g/L (20 c). Other solubilities: soluble in alcohol,glycerol and chloroform,slightly soluble in ether | |
O.O.Cl.[H][C@@]1(CN2CCC1C[C@@]2([H])[C@H](O)C1=C2C=C(OC)C=CC2=NC=C1)C=C | |
396.91 | |
396.92 | |
Crystalline Powder or Silky Needles |
99% | |
115.0°C to 116.0°C | |
122°C | |
Authentic | |
C20H29ClN2O4 | |
07,311 | |
− 258.00 (20.00°C c=2,0.1M HCL) | |
quinine hcl dihydrate | |
MPQKYZPYCSTMEI-VQYSEXPNNA-N | |
(R)-[(2S,4S,5S)-5-ethenyl-1-azabicyclo[2.2.2]octan-2-yl]-(6-methoxyquinolin-4-yl)methanol;dihydrate;hydrochloride | |
124080947 | |
99% |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
Harmful if swallowed.
May cause an allergic skin reaction.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
If skin irritation or rash occurs: Get medical advice/attention.
GHS Signal Word: Warning
Identificativo prodotto
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
- Quinine monohydrochloride dihydrate
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
Indicazioni di pericolo
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
RUO – Research Use Only