Learn More
Quinine monohydrochloride dihydrate, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10733344
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6119-47-7
Formula molecolare C20H29ClN2O4
Molecular Weight (g/mol) 396.91
Numero MDL MFCD00151248
InChI Key MPQKYZPYCSTMEI-VQYSEXPNNA-N
Sinonimo quinine hcl dihydrate
PubChem CID 124080947
IUPAC Name (R)-[(2S,4S,5S)-5-ethenyl-1-azabicyclo[2.2.2]octan-2-yl]-(6-methoxyquinolin-4-yl)methanol;dihydrate;hydrochloride
SMILES O.O.Cl.[H][C@@]1(CN2CCC1C[C@@]2([H])[C@H](O)C1=C2C=C(OC)C=CC2=NC=C1)C=C
Specifica
Materiale o nome chimico Quinine monohydrochloride dihydrate
Nota nome 99%
Punto di fusione 115.0°C to 116.0°C
Colore White
Punto d'infiammabilità 122°C
Perdita all'essiccatura 6% to 10% (1 g, 105°C)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Glass bottle
Quantità 5 g
Fieser 07,311
Indice di Merck 15, 8177
Condizione di rotazione specifica − 258.00 (20.00°C c=2,0.1M HCL)
Rotazione specifica − 258.00
Informazioni di solubilità Solubility in water: 62.5g/L (20 c). Other solubilities: soluble in alcohol,glycerol and chloroform,slightly soluble in ether
Peso formulazione 396.92
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder or Silky Needles
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Quinine monohydrochloride dihydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.