Learn More
Thermo Scientific Chemicals Quinoline Yellow, Water Soluble 95%
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicator
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Quinoline Yellow |
Intervallo percentuale saggio | 95% |
Informazioni di solubilità | Solubility in water: 225g/L (20°C). |
Spettro a infrarossi | Authentic |
IUPAC Name | disodium 2-(1,3-dioxo-2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)quinoline-6,8-disulfonate |
Percent Purity | 95% |
Grado | Pure |
Imballaggio | Glass bottle |
Quantità | 25 g |
Forma fisica | Powder |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Quinoline Yellow, water soluble
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- H302-Nocivo se ingerito.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
- P330-Sciacquare la bocca.