Learn More
Sartorius Quintix™ Pro Real-time Level Support Laboratory Balance
Quintix™ Pro laboratory balances are not just about meeting your expectations but exceeding them. They come with an array of premium features that enhance usability, flexibility, and incorporate an eco-friendly design.
4205.00€ - 5535.00€
Specifica
Tipo di collegamento | D-sub Connector, 9-pin |
---|---|
Tipo di display | Touchscreen |
Leggibilità | 0.1 mg |
Include | Standard Balance Without Country-specific Additions |
Livellamento | Real-time Level Support |
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
18062134
![]() |
Sartorius
QTX324IRU-1S |
320 g |
5535.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
18042154
![]() |
Sartorius
QTX124IRU-1S |
120 g |
4205.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
18052204
![]() |
Sartorius
QTX224IRU-1S |
220 g |
4715.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
- Enhance the user experience with new premium features.
- Offering a wide range of use in different environments and applications.
- Energy efficiency, reduced carbon footprint, and sustainability, minimizing environmental impact from the manufacturing plant to the bench.
- Motorized automatic leveling
Specifica
D-sub Connector, 9-pin | |
0.1 mg | |
Real-time Level Support | |
≤ 1.5 s | |
100 to 240 VAC (± 10%) 50 to 60 Hz 0.2 A |
Touchscreen | |
Standard Balance Without Country-specific Additions | |
Quintix Pro Balance | |
Balance | |
No |