Learn More
Sartorius Quintix™ Topload Weighing Balances
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 13542980 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Click to view available options
Modello:
412
612
1102
2101
2102
3102
5100
5101
5102
6101
6102
Capacità:
410 g
610 g
1.1 kg
2.1 kg
3.1 kg
5.1 kg
6.1 kg
Leggibilità:
10 mg
20 mg
100 mg
200 mg
1 g
Linearità:
±2000 mg
±200 mg
±20 mg
30 mg
Dimensione della confezione:
1 unità
Pezzo
Codice prodotto. 13542980
Marca: Sartorius QUINTIX51021S
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Includes
Adattatore di alimentazione universale, coperchio, guida applicativa, coperchio parapolvere per bilancia analitica
Advanced weighing technology provides reliable and accurate results
Pesatura intelligente ed efficiente, flussi di lavoro migliorati con touch-screen e tecnologia a scorrimento per navigare facilmente tra le operazioni di pesatura.
  • Risparmio di tempo e miglioramento del flusso di lavoro con la facile navigazione dei menu e applicazioni attivate con il semplice tocco di un tasto
  • Icone chiare che consentono di seguire facilmente le operazioni della bilancia; i risultati visualizzati offrono agli utenti un feedback immediato e affidabile
  • Massima accuratezza in tutte le circostanze grazie a regolazioni interne di calibrazione e pesatura isoCAL
  • Registrazione semplificata dei dati grazie alla connettività “Plug and Work” di Quintix USB per il collegamento a una stampante o a un computer
Specifiche
  • Controllo del livello: indicatore di livello in vetro con bolla d'aria per la centratura
  • Calibrazione: interna, completamente automatizzata; funzioni automatiche di calibrazione e regolazione motorizzate con livello di azione configurabile
  • Unità di peso: grammi, carati, chilogrammi, libbre, once, once troy, tael Hong Kong, tael Singapore, tael, grani, pennyweight, milligrammi, parti per libbra, tael Cina, carati austriaci, tola, bath, mesghal, N
  • Indicatore di stabilità: sì
  • Protezione da manomissioni: blocco supervisore
  • Protezione involucro: involucro pulibile con acetone
  • Modelli omologati: sì
  • Selezione lingua: inglese, francese, spagnolo
  • Serratura antifurto: serratura Kensington e blocco con cavo o catena
  • Uscita: mini USB
  • Alimentazione: 100-240°V (universale)
Applicazioni standard Pesata, densità, pesatura percentuale,pesatura di controllo, ritenuta del picco, conteggio, condizioni di instabilità.
Applicazioni specifiche di laboratorio: miscelazione, componenti, statistiche e conversione
Nota
i cavi USB possono essere acquistati separatamente (n. art. 14558112 o 14558111)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certificazione/Conformità GLP, GMP
Tipo di collegamento Mini USB
Capacità 5.1 kg
Tipo di display Color Graphic
Leggibilità 20 mg
Formato Carati, grani, milligrammi, libbre, once, pennywei
Include Adattatore universale, coperchio, guida applicativ
Livellamento Automatico
Linearità ±20 mg
Materiale Oro, alluminio pressofuso, plastica ABS
Modello 5102
Ripetibilità 10 mg
Tempo di stabilizzazione 1 sec.
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) Da 50 a 86 °F
Temperature Range (Metric) Da 10 a 30 °C
Tipo Bilancia di precisione
Warranty 2 Years
Larghezza (sistema imperiale) 8.5 in.
Larghezza (sistema metrico) 21.6 cm
Larghezza (sistema metrico) vaschetta 18 cm
Altezza (sistema imperiale) 3.7 in.
Altezza (sistema metrico) 9.5 cm
Profondità (sistema imperiale) 14.1 in.
Profondità (sistema metrico) 36 cm
Peso (sistema imperiale) 11.4 libbre
Peso (sistema metrico) 5.2 kg
Tensione 100/240 V
Wattage 2 W
Legal for Trade Class II