Learn More
Sartorius Quintix™ Topload Weighing Balances
Advanced weighing technology provides reliable and accurate results
Marca:  Sartorius QUINTIX6102-1S
4024.12 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21987" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 6.36400kg
Codice prodotto. 15366811
  • 4489.20€ / 1 unità
Spedizione stimata: 25-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Includes: Adattatore di alimentazione universale, coperchio, guida applicativa, coperchio parapolvere per bilancia analitica
Descrizione
Descrizione
Advanced weighing technology provides reliable and accurate results
Pesatura intelligente ed efficiente, flussi di lavoro migliorati con touch-screen e tecnologia a scorrimento per navigare facilmente tra le operazioni di pesatura.
  • Risparmio di tempo e miglioramento del flusso di lavoro con la facile navigazione dei menu e applicazioni attivate con il semplice tocco di un tasto
  • Icone chiare che consentono di seguire facilmente le operazioni della bilancia; i risultati visualizzati offrono agli utenti un feedback immediato e affidabile
  • Massima accuratezza in tutte le circostanze grazie a regolazioni interne di calibrazione e pesatura isoCAL
  • Registrazione semplificata dei dati grazie alla connettività “Plug and Work” di Quintix USB per il collegamento a una stampante o a un computer
Specifiche
  • Controllo del livello: indicatore di livello in vetro con bolla d'aria per la centratura
  • Calibrazione: interna, completamente automatizzata; funzioni automatiche di calibrazione e regolazione motorizzate con livello di azione configurabile
  • Unità di peso: grammi, carati, chilogrammi, libbre, once, once troy, tael Hong Kong, tael Singapore, tael, grani, pennyweight, milligrammi, parti per libbra, tael Cina, carati austriaci, tola, bath, mesghal, N
  • Indicatore di stabilità: sì
  • Protezione da manomissioni: blocco supervisore
  • Protezione involucro: involucro pulibile con acetone
  • Modelli omologati: sì
  • Selezione lingua: inglese, francese, spagnolo
  • Serratura antifurto: serratura Kensington e blocco con cavo o catena
  • Uscita: mini USB
  • Alimentazione: 100-240°V (universale)
Applicazioni standard Pesata, densità, pesatura percentuale,pesatura di controllo, ritenuta del picco, conteggio, condizioni di instabilità.
Applicazioni specifiche di laboratorio: miscelazione, componenti, statistiche e conversione
Nota
i cavi USB possono essere acquistati separatamente (n. art. 14558112 o 14558111)
Specifica
Specifica
GLP, GMP
6.1 kg
10 mg
Adattatore universale, coperchio, guida applicativ
30 mg
6102
1 sec.
Da 10 a 30 °C
2 anni
21.6 cm
12.6 in.
14.1 in.
11.4 libbre
100/240 V
Mini USB
Color Graphic Display
Carati, grani, milligrammi, libbre, once, pennywei
Automatico
Oro, alluminio pressofuso, plastica ABS
10 mg
Da 50 a 86 °F
Bilancia di precisione
8.5 in.
18 cm
32 cm
36 cm
5.2 kg
2 W