Learn More
(R)-1,2,3,4-Tetrahydro-3-isoquinolinecarboxylic acid, MedChemExpress
MedChemExpress (R)-1,2,3,4-Tetrahydro-3-isoquinolinecarboxylic acid is a constrained Phe analogue which can fold into a beta-bend and a helical structure, and to adopt a preferred side-chain disposition in the peptide.
Marca: Medchem Express HY-13987
Descrizione
(R)-1,2,3,4-Tetrahydro-3-isoquinolinecarboxylic acid is a constrained Phe analogue which can fold into a beta-bend and a helical structure, and to adopt a preferred side-chain disposition in the peptide.Specifica
(R)-1,2,3,4-Tetrahydro-3-isoquinolinecarboxylic acid | |
White | |
C10H11NO2 | |
D-phenylalanine analogue | |
O=C([C@@H]1NCC2=C(C=CC=C2)C1)O | |
177.2 | |
Research |
103733-65-9 | |
Research | |
100 mg | |
H2O : 1 mg/mL (5.64 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣DMSO : < 1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble or slightly soluble) | |
177.2 | |
99.28% | |
Solid |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Research purposes only