Learn More
(R)-(-)-1-Methyl-3-hydroxypyrrolidine, 99%, ee 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11365525
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 104641-60-3
Formula molecolare C5H11NO
Molecular Weight (g/mol) 101.15
Numero MDL MFCD03788747
InChI Key FLVFPAIGVBQGET-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo 3r-1-methylpyrrolidin-3-ol, r---1-methyl-3-pyrrolidinol, r-3-hydroxy-1-methyl-pyrrolidine, r-1-methyl-3-pyrrolidinol, r-1-methylpyrrolidin-3-ol, r-3-hydroxy-1-methylpyrrolidine, r---1-methyl-3-hydroxypyrrolidine, 3-pyrrolidinol, 1-methyl-, 3r, r-1-methyl-pyrrolidin-3-ol, unii-6hvw4ew50x
PubChem CID 6951332
SMILES CN1CCC(O)C1
Specifica
Materiale o nome chimico (R)-(-)-1-Methyl-3-hydroxypyrrolidine
Densità 0.92
Punti di ebollizione 103°C to 106°C (35 mmHg)
Punto d'infiammabilità 70°C (158°F)
Note percentuale saggio ee 99%
Indice di rifrazione 1.464
Quantità 250 mg
Beilstein 4349393
Sensibilità Air sensitive; Hygroscopic
IUPAC Name (3R)-1-methylpyrrolidin-3-ol
Peso formulazione 101.15
Percent Purity 99%