Learn More
(R)-(-)-1-Methyl-3-pyrrolidinol, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11976671
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 104641-60-3
Formula molecolare C5H11NO
Molecular Weight (g/mol) 101.15
Numero MDL MFCD03788747
InChI Key FLVFPAIGVBQGET-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo 3r-1-methylpyrrolidin-3-ol, r---1-methyl-3-pyrrolidinol, r-3-hydroxy-1-methyl-pyrrolidine, r-1-methyl-3-pyrrolidinol, r-1-methylpyrrolidin-3-ol, r-3-hydroxy-1-methylpyrrolidine, r---1-methyl-3-hydroxypyrrolidine, 3-pyrrolidinol, 1-methyl-, 3r, r-1-methyl-pyrrolidin-3-ol, unii-6hvw4ew50x
PubChem CID 6951332
IUPAC Name (3R)-1-methylpyrrolidin-3-ol
SMILES CN1CCC(O)C1
Specifica
Materiale o nome chimico (R)-(-)-1-Methyl-3-pyrrolidinol
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Colore Brown to Colorless
Densità 0.9210g/mL
Punti di ebollizione 50°C to 52°C (1.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 70°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Indice di rifrazione 1.464
Quantità 5 g
Gravità specifica 0.921
Rotazione specifica -7
Peso formulazione 101.15
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (R)-(-)-1-Methyl-3-pyrrolidinol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.