Learn More
(R)-(+)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl, 99+%
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | (R)-(+)-2,2′-Bis(diphenylphosphino)-1,1′-binaphthyl |
| Nota nome | 99+% |
| CAS min. % | 99.0 |
| CAS max % | 100.0 |
| Punto di fusione | 239.0°C to 242.0°C |
| Analisi elementare | 99.0% min. |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 99% min |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula lineare | ((C6H5)2PC10H6)2 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- (R)-(+)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.