Learn More
(R)-(+)-3-Butyn-2-ol, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11329535
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 42969-65-3
Formula molecolare C4H6O
Molecular Weight (g/mol) 70.091
Numero MDL MFCD00211237
InChI Key GKPOMITUDGXOSB-SCSAIBSYSA-N
Sinonimo r-+-3-butyn-2-ol, r-3-butyn-2-ol, 2r-but-3-yn-2-ol, r-but-3-yn-2-ol, 2r-3-butyn-2-ol, 3-butyn-2-ol, 2r, r-+-1-butyn-3-ol, +-3-butyn-2-ol, pubchem20211, r---3-butyne-2-ol
PubChem CID 638102
IUPAC Name (2R)-but-3-yn-2-ol
SMILES CC(C#C)O
Specifica
Materiale o nome chimico (R)-(+)-3-Butyn-2-ol
Densità 0.891
Punti di ebollizione 108°C to 109°C
Punto d'infiammabilità 28°C (82°F)
Indice di rifrazione 1.426
Quantità 250 mg
Numero UN UN2929
Beilstein 3587272
Optical Rotation +47° (Neat)
Peso formulazione 70.09
Percent Purity 99%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H300-Letale se ingerito.
  • H310-Letale per contatto con la pelle.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H330-Letale se inalato.