Learn More
(R)-3-Pyrrolidinol hydrochloride, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11966731
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Identificatori chimici
CAS 104706-47-0
Formula molecolare C4H9NO·ClH
Molecular Weight (g/mol) 123.58
InChI Key QPMSJEFZULFYTB-PGMHMLKASA-N
Sinonimo r-3-hydroxypyrrolidine hydrochloride, r---3-pyrrolidinol hydrochloride, 3r-pyrrolidin-3-ol hydrochloride, r-pyrrolidin-3-ol hydrochloride, r-3-hydroxypyrrolidine hcl, r-3-pyrrolidinol hydrochloride, 3r-3-hydroxypyrrolidine hydrochloride, 3r-pyrrolidinol hydrochloride, r-+-3-pyrrolidinol hydrochloride
PubChem CID 2759336
IUPAC Name (3R)-pyrrolidin-3-ol;hydrochloride
SMILES C1CNCC1O.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico (R)-3-Pyrrolidinol hydrochloride
Punto di fusione 102°C to 107.5°C
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (Argentometry)
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 10 g
Rotazione specifica -7.6
Peso formulazione 123.58
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (R)-3-Pyrrolidinol hydrochloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.