Learn More
BUCHI R-300 Systems with Electronic Lift- 1000 mL
Meets the highest expectations in convenience and versatility. Its modular design allows extension of the Rotavapor R-300 to a fully integrated system where a central interface regulates each component.
10575.00€ - 18480.00€
Specifica
Descrizione | Electronic lift |
---|---|
Tensione | 220/240 V |
Capacità (sistema metrico) | 1 L |
Speed | 280 rpm |
Temperature Range (Metric) | Ambient to 95°C |
Codice del prodotto | Marca | Include | Tipo di assemblaggio vetreria | Display | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Include | Tipo di assemblaggio vetreria | Display | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
15415875
|
BUCHI
11SR300211VP01 |
No Recirculating Chiller | Vertical (condenser and receiving flask are P+G coated) | I-300 Pro, with Woulff bottle (includes VacuBox) |
11530.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15435875
|
BUCHI
11SR300211VS11 |
F-305: cooling capacity 550 W (at 15 °C (-10°C to +25°C)) | Vertical (condenser and receiving flask are P+G coated) | I-300, with Woulff bottle (includes VacuBox |
14665.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15455875
|
BUCHI
11SR300211VP11 |
F-305: cooling capacity 550 W (at 15 °C (-10°C to +25°C)) | Vertical (condenser and receiving flask are P+G coated) | I-300 Pro, with Woulff bottle (includes VacuBox) |
15935.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15511270
|
BUCHI
11SR300211VP21 |
F-308: cooling capacity 900 W (at 15°C (-10°C to +25°C)) | Vertical (condenser and receiving flask are P+G coated) | I-300 Pro, with Woulff bottle (includes VacuBox) |
18480.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15521270
|
BUCHI
11SR300211VS21 |
F-308: cooling capacity 900 W (at 15°C (-10°C to +25°C)) | Vertical (condenser and receiving flask are P+G coated) | I-300, with Woulff bottle (includes VacuBox |
17215.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15581260
|
BUCHI
11SR300211CS01 |
No Recirculating Chiller | Cold trap (condenser and receiving flask are P+G-LT coated) | I-300, with Woulff bottle (includes VacuBox |
10575.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- R-300 meets the highest expectations in convenience and versatility
- Its modular design allows extension of the Rotavapor R-300 to a fully integrated system where a central interface regulates each component.
Specifica
Electronic lift | |
1 L | |
Ambient to 95°C |
220/240 V | |
280 rpm | |
SJ 29/32 |