Learn More
BUCHI R-300 Systems with Manual Lift - 5000 mL
Meets the highest expectations in convenience and versatility. Its modular design allows extension of the Rotavapor R-300 to a fully integrated system where a central interface regulates each component.
9475.00€ - 17180.00€
Specifica
Descrizione | Manual lift |
---|---|
Tensione | 220/240 V |
Capacità (sistema metrico) | 5 L |
Speed | 280 rpm |
Temperature Range (Metric) | Ambient to 220°C |
Codice del prodotto | Marca | Include | Tipo di assemblaggio vetreria | Display | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Include | Tipo di assemblaggio vetreria | Display | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
15501260
|
BUCHI
11SR300151VP11 |
F-305: cooling capacity 550 W (at 15 °C (-10°C to +25°C)) | Vertical (condenser and receiving flask are P+G coated) | I-300 Pro, with Woulff bottle (includes VacuBox) |
14790.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15511260
|
BUCHI
11SR300151VP21 |
F-308: cooling capacity 900 W (at 15°C (-10°C to +25°C)) | Vertical (condenser and receiving flask are P+G coated) | I-300 Pro, with Woulff bottle (includes VacuBox) |
17180.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15521260
|
BUCHI
11SR300151VS01 |
No Recirculating Chiller | Vertical (condenser and receiving flask are P+G coated) | I-300, with Woulff bottle (includes VacuBox |
9475.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15531250
|
BUCHI
11SR300151CP01 |
No Recirculating Chiller | Cold trap (condenser and receiving flask are P+G-LT coated) | I-300 Pro, with Woulff bottle (includes VacuBox) |
10965.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15531260
|
BUCHI
11SR300151VS11 |
F-305: cooling capacity 550 W (at 15 °C (-10°C to +25°C)) | Vertical (condenser and receiving flask are P+G coated) | I-300, with Woulff bottle (includes VacuBox |
13595.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15541260
|
BUCHI
11SR300151VS21 |
F-308: cooling capacity 900 W (at 15°C (-10°C to +25°C)) | Vertical (condenser and receiving flask are P+G coated) | I-300, with Woulff bottle (includes VacuBox |
16005.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15561250
|
BUCHI
11SR300151CS01 |
No Recirculating Chiller | Cold trap (condenser and receiving flask are P+G-LT coated) | I-300, with Woulff bottle (includes VacuBox |
9785.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15591250
|
BUCHI
11SR300151VP01 |
No Recirculating Chiller | Vertical (condenser and receiving flask are P+G coated) | I-300 Pro, with Woulff bottle (includes VacuBox) |
10665.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- R-300 meets the highest expectations in convenience and versatility
- Its modular design allows extension of the Rotavapor R-300 to a fully integrated system where a central interface regulates each component.
Specifica
Manual lift | |
5 L | |
Ambient to 220°C |
220/240 V | |
280 rpm | |
SJ 29/32 |