Learn More
Atago™ R–5000 Hand-Held Refractometer
Ideal for simple, quick and easy measurement of refractive index. Atago™ R–5000 Hand-Held Refractometer features a 3-stage switching scale.
Marca:  Atago™ 2350
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.67000kg
Codice prodotto. 10420705
  • 910.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 24-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Refractive index scale
  • Three-stage, switching scale range
Specifica
Specifica
Handheld Refractometer
R–5000
600 g
1.333 to 1.520
Simple, quick, and easy measurement of refractive index
4 x 4 x 20 cm