missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Primate IFN-gamma ELISpot Kit

Codice prodotto. 18732174
Click to view available options
Quantità:
1 Kit
Dimensione della confezione:
1 set
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 18732174

Marca: R&D Systems™ EL961

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Sufficient for at least one 96-well plates

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Quantità 1 Kit
Content And Storage Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato