Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human MMP-7 Western Blot Standard Protein
Extensive quality control produces lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Western Blot
Marca:  R&D Systems™ WBC016
139.95 EUR valido fino al 2024-12-16
Usa il codice promo "21630" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 18107050
  • 179.00€ / 100µL
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
The Recombinant Human MMP-7 Western Blot Standard Protein has been validated for the following applications: Western Blot.
Specifica
Specifica
Western Blot
MMP-7 Western Blot Standard
Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Unconjugated
MMP-7
4316
1 Vial
MMP7
Recombinant
Suggerimenti di prodotto