Learn More
(R)-(-)-N,N-Dimethyl-1-ferrocenylethylamine (L)-tartrate, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11461130
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
Formula molecolare C18H25FeNO6
Numero MDL MFCD09953453
Specifica
Materiale o nome chimico (R)-(-)-N,N-Dimethyl-1-ferrocenylethylamine (L)-tartrate
Punto di fusione 129°C to 131°C
Quantità 25 g
Optical Rotation +14° (c=1 in Methanol)
Peso formulazione 407.26
Percent Purity 95%