Learn More
(R)-(-)-N,N-Dimethyl-1-[(S)-2-(diphenylphosphino)ferrocenyl]ethylamine, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11365505
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
2 g
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
(R)-(-)-N,N-Dimethyl-1-[(S)-2-(diphenylphosphino)ferrocenyl]ethylamine acts as a ligand used in the enantioselective vinylation of aldehydes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
(R)-(-)-N,N-Dimethyl-1-[(S)-2-(diphenylphosphino)ferrocenyl]ethylamine acts as a ligand used in the enantioselective vinylation of aldehydes.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 55700-44-2
Formula molecolare C26H28FeNP
Molecular Weight (g/mol) 441.34
Numero MDL MFCD00075286
InChI Key RCAFPSZHKFOLEE-KVEBOLLKNA-N
IUPAC Name (R)-(-)-N,N-Dimethyl-1-[(S)-2-(diphenylphosphino)ferrocenyl]ethylamine
SMILES [Fe].c1cccc1.C[C@@H](N(C)C)c1cccc1P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico (R)-(-)-N,N-Dimethyl-1-[(S)-2-(diphenylphosphino)ferrocenyl]ethylamine
Punto di fusione 141°C to 143°C
Quantità 100 mg
Optical Rotation −355° (c=0.6 in Ethanol)
Peso formulazione 441.34
Percent Purity 97%