Learn More
R&D Systems™ Parameter Immunoassay Control Set 594 for LTB4
Codice prodotto. 18714988
Click to view available options
Quantità:
1 Each
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 18714988
Marca: R&D Systems™ QC116
For use with catalog numbers KGE006B, SKGE006B, PKGE006B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Analiti rilevabili Leukotriene B4 (LTB4)
Intended Use Control
Quantità 1 Each
Sorgente Multi-species