Learn More
R&D Systems™ Quantikine Immunoassay Control Set 742 for Human HE4/WFDC2
Codice prodotto. 18760539
Click to view available options
Quantità:
1 Each
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 18760539
Marca: R&D Systems™ QC102
For use with catalog number DHE400
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Analiti rilevabili HE4/WFDC2
ID gene (immissione) 10406
Intended Use Control
Quantità 1 Each
Sorgente Human