Learn More
R&D Systems™ Quantikine Immunoassay Control Set 754 for Human VAP-1
For use with catalog number DVAP10
Marca:  R&D Systems™ QC182
Codice prodotto. 18745329
  • 236.00€ / Pezzo
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
8639
1 Each
VAP-1 (AOC3)
Control