Learn More
R&D Systems™ Quantikine Immunoassay Control Set 819 for Insulin
Click to view available options
Quantità:
1 Each
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Content And Storage | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |
| Analiti rilevabili | Insulin |
| ID gene (immissione) | 3630 |
| Intended Use | Control |
| Quantità | 1 Each |
| Sorgente | Human, Porcine, Canine |